Läs mer
BioClean™ SafeStep NSO Cleanroom Overshoes
Produktkod. p-8009872
Längd (metrisk):
400 mm
455 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 400
Produktkod. 12952245
Brand: BioClean™ NSO016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överdragsskor har låga nivåer av partikelavgivning och bearbetas för att säkerställa ISO Klass 5-kompatibilitet. Elastomerbeläggning säkerställer bra grepp och hållbarhet.
  • Halksäker
  • Låga nivåer av partikelavgivning
  • Hållbar
  • Elastomer beläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Färg Vitt
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Förpackningstyp 100 stycken per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; fyra ytterpåsar per fodrad kartong (400 stycken)
Längd (metrisk) 400 mm
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Skoöverdrag i kontrollerade miljöer