Läs mer
Polyetenoxid, M.W. 1,000,000
Produktkod. 11305917
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11305917 25 g 25g
11325917 100 g 100g
11315917 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11305917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043678.14
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenoxid används som smörjmedel för gummiformar, textilier, metallbearbetning och keramikproduktion. Vidare används det i livsmedelsförpackningar, vattenbaserade färger, polermedel, pappersbeläggningar, dispergeringsmedel och kemiska mellanprodukter. Dessutom används den för att ge viskositet till och modifiera flödet av vattenlösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylvikt (g/mol) 62.07
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene oxide
Namnnotering M.W. 1,000,000
pH 5 till 7
Fysisk form Pulver
Molekylformel (C2H4O)n
MDL-nummer MFCD01779601
Merck Index 14,7568
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel, aromatiska kolväten och vatten. Lätt löslig i alifatiska kolväten.
Kvantitet 25 g
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.