Läs mer
Polyetenoxid, M.W. 100,000
Produktkod. 11339887
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339887 25 g 25g
11359887 100 g 100g
11349887 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042236.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol
Polyetylenoxid används tillsammans med kimrök för att bilda en ledande komposit. Det fungerar som termoplastiskt material som lätt kan kalandreras, extruderas, formsprutas eller gjutas, för att ge ännu större formulerings- och bearbetningsflexibilitet. Det ger också fördelar för bindning, förtjockning, smörjning, vattenretention och filmbildning för att leverera utmärkt prestanda i olika applikationer, dvs. läkemedel, gruvdrift, papper och rengöringsprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25322-68-3
Molekylformel (C2H4O)n
Molekylvikt (g/mol) 62.07
MDL-nummer MFCD01779601
InChI-nyckel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn etan-1,2-diol
LEDER [H]OCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene oxide
Namnnotering M.W. 100,000
pH 5 till 7
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 65°C
Densitet 1.4539 g/mL
Löslighetsinformation Soluble in toluene,THF,hot water,DMF,CHCl3Soluble in toluene,terahydrofuran,hot water,dimethylformamide and chloroform.
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.