Läs mer
Medline™ Pasteurpipetter i polyeten
Produktkod. 12827625
Change view
Volym (metrisk):
23 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
12827625 23 mL
1 options
Produktkod. 12827625 Leverantör Medline™ Leverantörsnummer 200060
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa pipetter för en mängd olika vätskehanteringsapplikationer. Medline™ Pasteurpipetter av polyeten är gjorda av transparent, inert och lågintensiv polyeten.
  • Icke-steril
  • Graderade varje 0,5 ml upp till 5 ml
  • Volymtolerans:± 10 %
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 9 mm
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 100 pack
Toppstil Glödlampa formad
Färg Genomskinlig
Volym (metrisk) 23 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Typ Pasteurpipett
Disponibel Engångsbruk