Läs mer
Brady™ Polyethylene PermaSleeve™ Wire Marker Sleeve
Produktkod. 11787114
Change view
Färg:
Gult
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
11787114 Gult Varje
1 options
Produktkod. 11787114 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifications
Certifikat och efterlevnad UL Recognised to UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1); SAE-AS-81531
Beskrivning BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Färg Gult
Avsluta Matte
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Pk.
Form Rectangle
Krympförhållande 3:01
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Trådmätare 22 to 16 AWG
Mått (L x B) 6.00 x 25.78 mm
Bredd (metrisk) 25.78 mm
Höjd (metrisk) 6.00 mm