Läs mer
Polyetenpulver, låg densitet, 500 mikron, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413943
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413943 100 g 100g
11423943 500 g 500g
11433943 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413943 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10239.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Polyetenpulver används som tillsats till omättade polyestrar, epoxider och andra polymerer för att ge de unika egenskaperna hos polyeten med ultrahög molekylvikt (UHMWPE). Det används ofta för tillverkning av olika behållare, brickor, dispenseringsflaskor, plastfolier, plastpåsar för datorkomponenter och olika gjuten laboratorieutrustning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-88-4
Molekylformel (C2H4)n
Molekylvikt (g/mol) 28.05
MDL-nummer MFCD00084423
InChI-nyckel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC-namn eten
LEDER *-CC-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene powder
Namnnotering Low density, 500 micron
Fysisk form Pulver
Densitet 0.92
Merck Index 14,7567
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.