Läs mer
Fisherbrand™ Push-in-lock av polyeten för provflaskor av glas
Produktkod. 15354789 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
8 mm
10 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15354789 22 mm Paket med 300
15364789 8 mm Paket med 300
15374789 10 mm Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15354789
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Sätt säkert på plats för att försegla provflaskor av glas. Fisherbrand™ Push-in-kapslar av polyeten för glasprovflaskor finns tillgängliga i en mängd olika storlekar speciellt utformade för att fungera med Fisherbrand™ Instickslock av glasprovflaskor.
  • Speciellt utformad för användning med Fisherbrand™ Instickslock av glasprovflaskor
  • Polyetenkonstruktion, naturlig färg
  • Finns i en mängd olika storlekar för att matcha flaskspecifikationerna
  • Push-in lock provflaskor är lämpliga för media, diagnostik, förvaring, visning och provtagningstillämpningar
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Polyeten
Förslutningstyp Push-in mössa
Stängningsstorlek 22 mm