Läs mer
Fisherbrand™ Push-in-lock av polyeten för provflaskor av glas
Produktkod. 15364789 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Stängningsstorlek:
8 mm
10 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15364789 8 mm Paket med 300
15354789 22 mm Paket med 300
15374789 10 mm Paket med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15364789
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Sätt säkert på plats för att försegla provflaskor av glas. Fisherbrand™ Push-in-kapslar av polyeten för glasprovflaskor finns tillgängliga i en mängd olika storlekar speciellt utformade för att fungera med Fisherbrand™ Instickslock av glasprovflaskor.
  • Speciellt utformad för användning med Fisherbrand™ Instickslock av glasprovflaskor
  • Polyetenkonstruktion, naturlig färg
  • Finns i en mängd olika storlekar för att matcha flaskspecifikationerna
  • Push-in lock provflaskor är lämpliga för media, diagnostik, förvaring, visning och provtagningstillämpningar
Specifikationer
Färg Naturlig
Material Polyeten
Förslutningstyp Push-in mössa
Stängningsstorlek 8 mm