Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| Bis(2-etylhexyl)ftalat | 117-81-7 | 0 μg/g |
| Butylbensylftalat | 85-68-7 | 0 μg/g |
| Dietylftalat | 84-66-2 | 0 μg/g |
| Diisodecylftalat | 26761-40-0 | 0 μg/g |
| Diisononylftalat | 28553-12-0 | 0 μg/g |
| Dimetylftalat | 131-11-3 | 0 μg/g |
| Di-n-butylftalat | 84-74-2 | 0 μg/g |
| Di-n-oktylftalat | 117-84-0 | 0 μg/g |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyethylene QC Standard Blank |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis-rapporter riktar sig mot analyter med 2 ±% noggrannhet och korrekt för råmaterialrenhet. |
| Teknik | AA, ICP |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certifierat referensmaterial |
| Kvantitet | 5 g |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning