Läs mer
Polyethylene rod, High Density, 12.7mm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
Produktkod. 15426835
Change view
Kvantitet:
30 cm
Förpackningsstorlek:
30cm
Produktkod. Kvantitet unitSize
15426835 30 cm 30cm
1 options
Produktkod. 15426835 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045220.BV
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene rod
Namnnotering High Density, 12.7mm (0.5 in.) dia.
CAS 9002-88-4
Fysisk form Stång
Molekylformel (C2H4)n
MDL-nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Kvantitet 30 cm
InChI-nyckel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC-*
IUPAC-namn eten
Molekylvikt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153