Läs mer
Polyethylene rod, High Density, 19mm (0.75 in.) dia. 2.5cm, Thermo Scientific™
Produktkod. 15456805
Change view
Kvantitet:
2.5 cm
30 cm
Förpackningsstorlek:
2.5cm
30cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15456805 2.5 cm 2.5cm
15466805 30 cm 30cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15456805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045180.1Z
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-88-4
Molekylformel (C2H4)n
Molekylvikt (g/mol) 28.05
MDL-nummer MFCD00084423
InChI-nyckel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
IUPAC-namn ethene
LEDER *-CC-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene rod
Namnnotering High Density, 19mm (0.75 in.) dia.
Fysisk form Rod
Kvantitet 2.5 cm