Läs mer
Polyethylene rod, High Density, 19mm (0.75 in.) dia. 2.5cm, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyethylene rod |
| Namnnotering | High Density, 19mm (0.75 in.) dia. |
| Fysisk form | Stång |
| Kvantitet | 30 cm |
| Odör | Odorless |