Läs mer
Polyetenstav, låg densitet, 12,7 mm (0,5 tum) dia., Thermo Scientific™
Produktkod. 15446805
Change view
Kvantitet:
30 cm
Förpackningsstorlek:
30cm
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15446805 30 cm 30cm
1 options
Produktkod. 15446805 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045179.BV
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene rod
Namnnotering Låg densitet, 12,7 mm (0,5 tum) diameter.
CAS 9002-88-4
Fysisk form Stång
Molekylformel (C2H4)n
MDL-nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Kvantitet 30 cm
InChI-nyckel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC-*
IUPAC-namn eten
Molekylvikt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Odör Luktfritt