Läs mer
Buerkle™ Runda polyetenboxar för alla ändamål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PE, transparent
- Inga sprickor
- ∣PE, transparent
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Förslutningstyp | Intryckningslock |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polyeten |
| Form | Rund |
| För användning med (applikation) | Lagring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor (-40 C °upp till kortvarigt +95 °C) |
| Inkluderar | Intryckningslock |
| Produkttyp | Multi-Purpose Box |
| Höjd (metrisk) | 90 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 78 mm |