Läs mer
Buerkle™ Runda polyetenboxar för alla ändamål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- PE, transparent
- Inga sprickor
- ∣PE, transparent
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
Förslutningstyp | Intryckningslock |
Färg | Genomskinlig |
Material | Polyeten |
Form | Rund |
För användning med (applikation) | Lagring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor (-40 C °upp till kortvarigt +95 °C) |
Inkluderar | Intryckningslock |
Produkttyp | Multi-Purpose Box |
Höjd (metrisk) | 110 mm |
Diameter (metrisk) Yttre | 136 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Buerkle™ Runda polyetenboxar för alla ändamål >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering