Läs mer
Buerkle™ Runda polyetenboxar för alla ändamål
Produktkod. 10382292 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10382292
Brand: Buerkle™ 62102000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Låda för förvaring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysvaror (-40° C upp till kort +95° C). Idealisk användning av utrymme, kan staplas. Komplett med intryckt lock
  • PE, transparent
  • Inga sprickor
  • ∣PE, transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Form Rund
För användning med (applikation) För lagring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysta varor (-40 upp till kort och gott 95 °C)
Produkttyp Box för alla ändamål
Höjd (metrisk) 143 mm
Diameter (metrisk) Yttre 169 mm (överst), 148 mm (botten)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis