Läs mer
Buerkle™ Runda polyetenboxar för alla ändamål
Produktkod. 10780773 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10780773
Brand: Buerkle™ 62100500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Låda för förvaring, packning, provtagning, provtagning och transport av pastor, granulat, pulver, jordprover och frysvaror (-40° C upp till kort +95° C). Idealisk användning av utrymme, kan staplas. Komplett med intryckt lock
  • PE, transparent
  • Inga sprickor
  • ∣PE, transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Klarhet Genomskinlig
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Intryckningslock
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Form Rund
För användning med (applikation) Livsmedel
Inkluderar Intryckningslock
Produkttyp Behållare
Kvantitet 24/PK
Temperaturområde (metriskt) –40 till 95 °C
Höjd (metrisk) 127 mm
Diameter (metrisk) Yttre 75 mm
Vikt (metrisk) 0.06 kg