Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provtagningspåsar av polyeten
Produktkod. 11512783 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
120 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11512783 120 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 11512783
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med ett virvel runt metalltrådsstängningssystem och punkteringssäkra säkerhetsflikar. Fisherbrand™ Sterila polyetenprovtagningspåsar är täta när de försluts.
  • Tillverkad med följsam, mycket motståndskraftig jungfrulig polyeten
  • Sterila transparenta polyetenpåsar utan sidoförsegling
  • Välj tydligt eller vitt markeringsområde för skrivna noteringar
  • Bekväma dragflikar för att öppna väskan utan att röra kanterna
  • Idealisk för användning med fasta, halvfasta eller flytande prover
  • För användning i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö.
Specifikationer
För användning med (applikation) Används i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 120 ml