Läs mer
Fisherbrand™ Polyethylene Sample Bags
For use in the laboratory to carry samples into a sterile environment.
122.00 SEK - 522.00 SEK
| Produktkod | Brand | dimCapacityMetric | dimClosureType | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimCapacityMetric | dimClosureType | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
11934385
|
Fisherbrand™
14955191 |
338.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 11-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
11984385
|
Fisherbrand™
14955194 |
376.00 SEK
Paket med 250 |
Beräknad leverans: 01-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
11974395
|
Fisherbrand™
14955185 |
444.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 15-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
11944405
|
Fisherbrand™
14955182 |
122.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 01-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
11984395
|
Fisherbrand™
14955189 |
278.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 08-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
11954405
|
Fisherbrand™
14955181 |
522.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 21-07-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
|
11974405
|
Fisherbrand™
14955188 |
522.00 SEK
Paket med 500 |
Beräknad leverans: 15-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||||
Beskrivning
- Secure, contaminant free bags to ensure dependable analysis results
- Made from heavy gauge, virgin polyethylene that meets FDA specifications
- Can accommodate solid, semi solid and liquid materials
- Easy to use, insert sample and seal by twirling the bag away outward four times and bending wire ends inward
- Economical and efficient way to collect, contain and carry samples