Läs mer
Kartell™ Provrör av polyeten
Produktkod. 10536391
Change view
Volym (metrisk):
2,5 ml
5 ml
8 ml
Höjd (metrisk):
31,5 mm
50 mm
57,6 mm
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
14 mm
17,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10536391 2,5 ml 31,5 mm 14 mm Paket med 100
10737152 5 ml 50 mm 5 mm Paket med 100
10622132 8 ml 57,6 mm 17,2 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10536391 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0073100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 SEK
    239.21 SEK / Paket med 100
    Save 8.79 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av lätt och okrossbar polyeten. Kartell™ Provrör av polyeten kan användas som vägningsbehållare.
  • Allmänna behållare med inskjutbara lock
  • Platt botten, lätt och spricksäker
  • Väggtjocklek ca 1 mm
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 14 mm
Material Polyeten
Volym (metrisk) 2,5 ml
För användning med (applikation) Kan användas som vägningsbehållare, lämplig för livsmedel
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Basstil Platt botten
Kvantitet 100 Pk.
Höjd (metrisk) 31,5 mm
Produkttyp Provrör