Läs mer
Kartell™ Provrör av polyeten
Volym (metrisk):
2.5 mL
5 mL
8 mL
Höjd (metrisk):
31.5 mm
50 mm
57.6 mm
Diameter (metrisk) Inre:
5 mm
14 mm
17.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Allmänna behållare med inskjutbara lock
- Platt botten, lätt och spricksäker
- Väggtjocklek ca 1 mm
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 5 mm |
| Material | Polyeten |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| För användning med (applikation) | Kan användas som vägningsbehållare |
| Antal per förpackning | 1 |
| Basstil | Platt botten |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Typ | Provrör |