Läs mer
Kartell™ Provrör av polyeten
Description
- Allmänna behållare med inskjutbara lock
- Platt botten, lätt och spricksäker
- Väggtjocklek ca 1 mm
- Lämplig för livsmedel
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Inre | 14 mm |
| Material | Polyeten |
| Volym (metrisk) | 2,5 ml |
| För användning med (applikation) | Kan användas som vägningsbehållare, lämplig för livsmedel |
| nr per ärende | 100 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Basstil | Platt botten |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Höjd (metrisk) | 31,5 mm |
| Produkttyp | Provrör |