Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Stor cylindrisk skopa
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
Beskrivning
- Stängd rygg, spillfri form
- Ergonomiskt vinklat handtag
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (engelska) | 1 qt. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| För användning med (applikation) | Skopa pulver, granulat eller kristaller |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |
| Mått (L x B) | 254 x 140 x 140 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 127 mm |
| Visa mer |