Läs mer
Polyethylene sheet, Low Density, 12.7mm (0.5 in.) thick, Thermo Scientific™
Produktkod. 15496825
Change view
Kvantitet:
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496825 300 x 300 mm Varje
1 options
Produktkod. 15496825 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045216.HB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene sheet
Namnnotering Low Density, 12.7mm (0.5 in.) thick
CAS 9002-88-4
Molekylformel (C2H4)n
MDL-nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Kvantitet 300 x 300 mm
InChI-nyckel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC-*
IUPAC-namn eten
Molekylvikt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153