Läs mer
Polyethylene sheet, Low Density, 3.18mm (0.125in) thick
Produktkod. 15426805
Kvantitet:
300 x 300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15426805
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045175.HB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 9002-88-4 | (C2H4)n | 28.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylene sheet
Färg Vitt
Namnnotering Low Density, 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 9002-88-4
Fysisk form Sheet
Molekylformel (C2H4)n
MDL-nummer MFCD00084423
Densitet 0.92 g/mL
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Kvantitet 300 x 300 mm
InChI-nyckel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CC-*
IUPAC-namn eten
Molekylvikt (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Odör Odorless
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.