Läs mer
Ansell Edmont™ Polyethylene Shoecovers
For low-cost protection in light duty applications. Ansell Edmont™ Polyethylene Shoecovers are a good choice for single-use tasks.
Brand:  Ansell Edmont™ SC41BCPE
545.74 SEK valid until 2025-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24159" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 10416833
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00 SEK
    545.75 SEK / Paket med 1000
    Spara 296.25 SEK
    35% Off
Visa alla kampanjer
Bara null kvar
Beräknad leverans: 16-01-2026
Beskrivning
  • Cool, light and comfortable to wear
  • Manufactured from blue chlorinated polyethylene
  • With elastic opening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Polyethylene
100/Pack
Shoe Covers
Blue
15 x 41cm