Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Slide Mailer av polyeten
Produktkod. 10603672
Change view
Kvantitet:
1
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10603672 1 Paket med 10
1 options
Produktkod. 10603672 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0092400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 SEK
    205.52 SEK / Paket med 10
    Save 15.48 SEK
    7% Av
I lager
Designad med stödstänger för styrka och säkerhet vid transport av objektglas.
  • Slider med egna fack med stödstång på 55 mm centrum
  • För skydd 76 x 26 mm objektglas
  • Användbar för cytologiska och geologiska prover
Specifikationer
Kvantitet 1
Inkluderar Stödstänger
Användningsområden Cytologiska och geologiska prover
Typ Slide Mailer
Mått (LxBxH) 97 x 84 x 6 mm
Kapacitet 3 diabilder
Material Polyeten