Läs mer
3M™ Tejp av polyeten
Produktkod. 15378043 Handla allt 3M Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
15378043 25,4 mm
15398043 50,8 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15378043 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000048395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    473.00 SEK
    358.34 SEK / 1 rullar
    Save 114.66 SEK
    24% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
Typ av lim Akrylat
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Produkttyp Band
För användning med (applikation) Tätning, fixering och buntning - även på svåra underlag i utomhusområden
Temperaturområde (metriskt) -29 till 77 °C
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (metrisk) 25,4 mm