Läs mer
3M™ Tejp av polyeten
Produktkod. p-8003951 Handla allt 3M Produkter
Bredd (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
Produktkod. 15378043
Brand: 3M™ 7000048395
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifications
Typ av lim Akrylat
Färg Genomskinlig
Material Polyeten
Produkttyp Tejpa
För användning med (applikation) Tätning, fixering och buntning - även på svåra underlag i utomhusområden
Temperaturområde (metriskt) -29 till 77 °C
Längd (metrisk) 33 m
Bredd (metrisk) 25,4 mm