Läs mer
Kimberly-Clark™ Kleenex™ Vattentäta kuddar
Produktkod. 10012664
Change view
Mått (L x B):
500 x 370 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
10012664 500 x 370 mm Paket med 4
1 options
Produktkod. 10012664 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7093
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd mot vätskor. Kleenex™ Vattentäta kuddar är gröna.
  • Tillverkad av polyeten
  • Storlek: 37,5 x 50 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Vävnad
Längd (engelska) 19,7 tum
Längd (metrisk) 500 mm
Bredd (engelska) 14,8 tum
Bredd (metrisk) 375 mm
Material Polyeten
Färg Klart
Mått (L x B) 500 x 370 mm
För användning med (applikation) Används som underlag på arbetsplatsen där vätskor används.
Förpackningsmängd 400 Pk.