Läs mer
Ark Plas Products™ Polyethylene Tubing
Produktkod. 11799523
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,17 mm
9,52 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
6,35 mm
12,7 mm
Total längd (metrisk):
1000 m
300 m
Förpackningsstorlek:
30m
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) unitSize
11799523 3,17 mm 6,35 mm 1000 m 30m
11739533 9,52 mm 12,7 mm 300 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 11799523 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer TEX72TE0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
An economical choice for nonconductive tubing in the laboratory, providing good resistance to chemicals.
  • Structure helps maintain flexibility and durability, even at low temperature
  • Broad resistance to chemicals, can be used as a fluid line for liquids or gases
  • Manufactured from resin, natural in color
  • Extruded using state of the art inline process monitoring equipment
  • Shipped bulk on cardboard spools
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Inre 3,17 mm
Material Polyethylene
Diameter (metrisk) Yttre 6,35 mm
Total längd (metrisk) 1000 m
Tjocklek (metrisk) 1.57 mm
Förpackningsmängd 1 Pack
Färg Natural
Hårdhet 44 (Shore A)