Läs mer
Bel-Art™ Bruksväskor av polyeten
Produktkod. 15582101 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Mått (L x B):
10 x 16 tum (254 x 406 mm)
16 x 10 tum. (406 x 254 mm)
16 x 8 tum. (406 x 203 mm)
20 x 12 tum. (508 x 305 mm)
Tjocklek (metrisk):
0,038 mm
0,102 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Tjocklek (metrisk)
15582101 16 x 10 tum. (406 x 254 mm) 0,038 mm
15339202 16 x 8 tum. (406 x 203 mm) 0,038 mm
11843921 20 x 12 tum. (508 x 305 mm) 0,038 mm
18892561 10 x 16 tum (254 x 406 mm) 0,102 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15582101 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H131761016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Återanvändbara, genomskinliga påsar är väl lämpade för frakt eller förvaring och är särskilt användbara som provpåsar
  • FDA-godkänt material; Latexfri
  • Olika storlekar tillgängliga för att bäst matcha specifika förpackningskrav
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 16 x 10 tum. (406 x 254 mm)
Längd (engelska) 16 tum
Bredd (engelska) 10 tum
Produkttyp Provpåse
Längd (metrisk) 406 mm
Bredd (metrisk) 254 mm
Tjocklek (metrisk) 0,038 mm