Läs mer
Bel-Art™ Bruksväskor av polyeten
Handla allt SP Scienceware Produkter
Mått (L x B):
10 x 16 tum (254 x 406 mm)
16 x 10 tum. (406 x 254 mm)
16 x 8 tum. (406 x 203 mm)
20 x 12 tum. (508 x 305 mm)
Tjocklek (metrisk):
0,038 mm
0,102 mm
Beskrivning
Återanvändbara, genomskinliga påsar är väl lämpade för frakt eller förvaring och är särskilt användbara som provpåsar
- FDA-godkänt material; Latexfri
- Olika storlekar tillgängliga för att bäst matcha specifika förpackningskrav
- Får inte autoklaveras
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (metrisk) | 0,038 mm |
| Mått (L x B) | 16 x 8 tum. (406 x 203 mm) |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Längd (metrisk) | 406 mm |
| Visa mer |