Läs mer
Brady™ Polyeten Vit/Rött Interim Danger Randigt band
Produktkod. 11701086 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Rött på vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11701086 Rött på vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 11701086 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 291426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    636.00 SEK
    536.79 SEK / 1 rullar
    Save 99.21 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Visuell barrikadering ger snabb varning på plats för potentiella faror. Det icke-vidhäftande Danger Striped Ribbon kan användas för tillfälliga applikationer utomhus eller permanent inomhus. Denna tejp kan knytas, häftas eller spikas på stolpar, staket eller metallbarrikader.
  • Visuell barrikadering ger snabb varning på plats för potentiella faror.
  • Den icke-häftande tejpen kan användas för tillfälliga utomhus- eller permanenta inomhusapplikationer.
  • Denna tejp kan knytas, häftas eller spikas på stolpar, staket eller metallbarrikader.
Specifikationer
Alternativt artikelnummer BARRICADE TEJP 75MMX500M RÖD/VIT
Beskrivning Randig Barrikadtejp - Röd / Vit
Mått (L x B) 500.00 m x 75 mm
För användning med (applikation) Allmän identifiering
Längd (engelska) 1000.7 ft.
Längd (metrisk) 500 m
Förpackningsmängd 1 st
Tjocklek 0.03 mm
Bredd (engelska) 2,95 tum.
Bredd (metrisk) 75 mm
Färg Rött på vitt
Material HDPE