Läs mer
Kautex™ Burkar med bred hals i polyeten
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Varje
Beskrivning
- Rund, robust, lätt att rengöra och tät
- Särskilt lämplig för lagring, transport eller bortskaffande av pulverformigt eller granulerat material
- Förslutningar ingår inte
Användningsområden:
- förpackning
- dispensering
- skickar prover
- utskick
- transport
- lagring
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 53 mm |
| För användning med (applikation) | Dispensering, förpackning, förvaring |
| Material | HDPE |
| nr per ärende | 162/Cs. |
| Vikt (metrisk) | 0.03 kg |
| Klarhet | Naturlig |
| Förslutning ingår | Nej |
| Mun | Bred |
| Visa mer |