Läs mer
Kautex™ Burkar med bred hals i polyeten
Produktkod. 10400981
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Innerhals Förpackningsstorlek
10400981 1000 mL 67 mm Varje
10430211 100 mL 31 mm Varje
17888117 100 mL 31 mm -
10490781 250 mL 41 mm Varje
10208850 500 mL 53 mm Varje
10606741 750 mL 53 mm Varje
17828117 750 mL 53 mm -
15991391 1500 mL 67 mm Paket med 48
10400791 1500 mL 67 mm Varje
10370691 2000 mL 67 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10400981 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000070544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00 SEK
    19.41 SEK / Paket med 1
    Save 3.59 SEK
    15% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE för styrka och hållbarhet. Kautex™ Polyetenburkar med bred hals ger lätta att fylla öppningar för att minimera avfall.
  • Rund, robust, lätt att rengöra och tät
  • Särskilt lämplig för lagring, transport eller bortskaffande av pulverformigt eller granulerat material
  • Förslutningar ingår inte
Användningsområden:
  • förpackning
  • dispensering
  • skickar prover
  • utskick
  • transport
  • lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 67 mm
För användning med (applikation) Dispensering, förpackning, förvaring
Material HDPE
nr per ärende 75/Cs.
Vikt (metrisk) 0.05 kg
Klarhet Naturlig
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Höjd (metrisk) 153 mm
Diameter (metrisk) 100 mm
Form Rund
Produkttyp Förvaringsbehållare