Läs mer
Kautex™ Burkar med bred hals i polyeten
Produktkod. 17888117
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Diameter (metrisk) Innerhals:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Varje
Produktkod. 17888117
Brand: Kautex™ 2000071492
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av HDPE för styrka och hållbarhet. Kautex™ Polyetenburkar med bred hals ger lätta att fylla öppningar för att minimera avfall.
  • Rund, robust, lätt att rengöra och tät
  • Särskilt lämplig för lagring, transport eller bortskaffande av pulverformigt eller granulerat material
  • Förslutningar ingår inte
Användningsområden:
  • förpackning
  • dispensering
  • skickar prover
  • utskick
  • transport
  • lagring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Innerhals 31 mm
För användning med (applikation) Dispensering, förpackning, förvaring
Material HDPE
nr per ärende 720/Cs.
Vikt (metrisk) 0.01 kg
Stängningsfärg null
Klarhet Naturlig
Förslutning ingår Nej
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 77 mm
Produkttyp Burk med bred hals
Diameter (metrisk) 48 mm