Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyethyleneimine |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kvantitet | 100 mL |
| Formel vikt | 50 000 till 100 000 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Polyethyleneimine, 50% aqueous solution
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: polyethyleneimine