Läs mer
Polyetylenimin, grenad, MV 1 200, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15422397
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15422397 500 g 500g
15402397 25 g 25g
15412397 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15422397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045594.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyetylenimin fungerar som ett proteinutfällningsmedel som används för att rena proteiner. Det används som ett kelatbildande medel och som ett renande medel för aldehyder och oxider. Det används också i tvättmedel, pappersindustri, färgämnen, tryckfärger och i vattenrening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-98-6
Molekylformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvikt (g/mol) 43.07
MDL-nummer MFCD00084427
InChI-nyckel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-namn aziridin
LEDER *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethyleneimine
Färg Gult
Namnnotering Branched, M.W. 1,200
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Soluble in hot water at a low pH,methanol,ethanol or chloroform. Insoluble in cold water,benzene,ethyl ether and acetone.
Kvantitet 500 g
Procent renhet 99%
Odör Amine-like
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polyethyleneimine, branched, M.W. 1,200
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.