Läs mer
Polyetylenein, förgrenad, M.W. 2,000
Produktkod. 11348528
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348528 25 g 25g
11338528 100 g 100g
11328528 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040528.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43,07 g/mol
Polyetylenimin används för olika applikationer i produkter som tvättmedel, lim, vattenbehandlingsmedel och kosmetika. Det används också som flockningsmedel, enzymbärare, våtstyrkemedel i papperstillverkningsprocessen, kelatbildare bildar komplex med metalljoner som zink och zirkonium. Det fungerar som renhållare för aldehyder och oxider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-98-6
Molekylformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvikt (g/mol) 43.07
MDL-nummer MFCD00084427
InChI-nyckel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-namn aziridin
LEDER *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethyleneimine, branched
Färg Färglös till gul
Namnnotering M.W. 1,800
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 g
Odör Aminliknande
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten vid lågt pH, i metanol, etanol eller kloroform, men olöslig i kallt vatten, bensen, etyleter och aceton.
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.