Läs mer
Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000
Produktkod. p-7059070
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
Produktkod. 11460630
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043896.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43.07 g/mol
Polyetylenimin, linjär, MV 25 000 används för att förbättra utseendet på negativt laddade färgämnen genom att modulera deras egenskaper och även förbättra deras vidhäftning på ytor. Det binder till DNA och andra negativt laddade biologiska molekyler, vilket gör det till effektiva vektorbärare inom forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-98-6
Molekylformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvikt (g/mol) 43.07
MDL-nummer MFCD00084427
InChI-nyckel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-namn aziridin
LEDER *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethyleneimine
Namnnotering Linear, M.W. 25,000
Fysisk form Pulver
Smältpunkt 59°C to 60°C
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,and ethanol. Insoluble in benzene,ethyl ether and acetone.
Kvantitet 0.25 g
Odör Amine-like
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polyethyleneimine, linear, M.W. 25,000
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Polyethyleneimine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.