Läs mer
Cirka polyetenein. M.N. 60 000, 50 viktprocent aq. lösning, förgrenad
Produktkod. 10720881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10720881 100 g Glasflaska 100g
10499650 250 g Glasflaska 250g
10592354 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10720881 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 178571000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 9002-98-6 | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x | 43,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-98-6 , 7732-18-5
Molekylformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvikt (g/mol) 43.07
MDL-nummer MFCD00084427
InChI-nyckel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-namn aziridin
LEDER *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethyleneimine
Namnnotering 50 viktprocent vattenlösning, genomsnittlig MW 50-60 000
Fysisk form Viskös vätska
Kokpunkt 100,0 °C
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kvantitet 100 g
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (-CH2CH2NH-)x-(CH2CH2N(CH2CH2NH2)-)y
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig.
Procent renhet 48 till 52 % (fast föda)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polyethyleneimine, 50 wt% aqueous solution, approx. M.N. 60,000
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.