Läs mer
Polyetylenimin, MW 60 000, 50 % vikt/vikt vatten. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490177
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15490177 250 g 250g
15480177 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61270.30
Request Bulk or Custom Format
Ett proteinutfällningsmedel som används för att rena proteiner
Polyetylenimin används för protein- och nukleinsyrafällning, transfektionsanalyser och för att förbehandla filter för att öka bindningen av proteiner. Polyetylenimin kan också komplexbinda tungmetalljoner. En effektiv permeabilisator av gramnegativa bakterier. Tvärbunden polyetylenimin används som en enzymbärare. Polyetylenimincellulosa i små kolonner kommer att separera cykliska nukleotider från besläktade föreningar vid samma elektrolytkoncentration som används för tunnskiktskromatografi på polyetylenimincellulosabelagda plattor. Det är en vattenlöslig polymer som används som membransmörjmedel, användbar för att filtrera frusna cellmembran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-98-6
Molekylformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekylvikt (g/mol) 43.07
MDL-nummer MFCD00084427
InChI-nyckel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-namn aziridin
LEDER *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethyleneimine
Färg Färglös till gul
Koncentration 50% w/w aq. soln.
Densitet 1.07
Löslighetsinformation It is soluble in water.
Formel vikt 60 kd
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Product Identifier
  • Polyethyleneimine, M.W. 60,000, 50% w/w aqueous solution
Hazard Category
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Hazard Statement
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyethyleneimine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.