Läs mer
polyetylenimin, MP Biomedicals
Produktkod. 11485362 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485362 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 11485362 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219544450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.00 SEK
    432.32 SEK / 50ml
    Save 21.68 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
9002-98-6 (Polymin P) 50 % vattenlösning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethyleneimine, 50%
Namnnotering Vattenlösning
CAS 9002-98-6
Kvantitet 50 mL
Molekylformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
MDL-nummer MFCD00084427
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
InChI-nyckel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
LEDER *-CCNCCN(-*)CCN-*
IUPAC-namn aziridin
Molekylvikt (g/mol) 43.07
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: polyethylene amine