Läs mer
Polyeteenein på kiselpärlor, anjonbytarharts, 20-40 nät
Beskrivning
Polyetylenimin används för protein- och nukleinsyrafällning, transfektionsanalyser och för att förbehandla filter för att öka bindningen av proteiner. Det kan också komplexa tungmetalljoner. En effektiv permeabilisator av gramnegativa bakterier. Tvärbunden polyetylenimin används som en enzymbärare. Det används som ett membransmörjmedel, användbart vid filtrering av frusna cellmembran och för separation av nukleotidblandningar. Polyetylenimincellulosa i små kolonner kommer att separera cykliska nukleotider från besläktade föreningar vid samma elektrolytkoncentration som används för tunnskiktskromatografi på PEI-cellulosabelagda plattor. Det används också i separationsmedium för tunnskiktskromatografi, papperskromatografi och lågtrycksvätskekromatografi. Polyetylenimin på silikagel används för tunnskiktskromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 10 mL |
| Maskstorlek | 20 till 40 mesh |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.