Läs mer
Polyetenimin, TRC
Produktkod. 30011793
Change view
Kvantitet:
25 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011793 100 mL
30003468 50 mL
30003300 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011793 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP926975100ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-98-6
Molekylformel -HN-[CH 2 CH 2 NH-]n
Synonym Adcote 372, Adcote372MW;Aldrich 408719;Aldrich 482595;Aziridine Polymer;Basocoll PR 8086;Basomin G 500;Basonal White FO 1;Bufloc 595;CF 218;CF 218 (Polymer);CP 8994;Corcat P 100;Corcat P 12;Corcat P 145;Corcat P 150;Corcat P 18;Corcat P 200;Corcat P 600;Duramax 1007;EA 275;EAz 1300;EAz 800;EC 005;EL 402;EL 420;EP 108;EP 108 (Polymer);Emerlube 6717;Epomin;Ethyleneimine Homopolymer;Ethylenimine Homopolymer;Everamine;Everamine 150T;Everamine 210T;Everamine 500T;Everamine 50T;F 2S;FC;Fluka P 3142;G 100;G 20;G 20WF;G 35;G 500;HF;HG 20;HM 2000;HZ 20;HZ 20 (Polyamine);IP 232;JS 980;K 203C;Katax 6760;L 771;Liposol G;Loxanol MI 6730;Loxanol MI 6735;Lugalvan G 15;Lugalvan G 20;Lugalvan G 35;Lugalvan G 50;Lupasol 800;Lupasol P-WF;Lupasol PN 40;Lupasol PR;Lupasol PR 8515;Lupasol PS;Lupasol R;Lupasol SN;Lupasol WF;Lupasoli G;Lupazol;Luposal P;Luprasol SK;Mica A 131X;Montrek 1000;Montrek 12;Montrek 18;Montrek 6;Montrek 600;OEI 800;Oribain EL 420;P 0381;P 100;P 100 (Polyamine);P 1000;P 1030;P 200;P 3142;P 3143;P 600;P 600XE;P 70;P 70 (Polyamine);PC 8994;PEI;PEI 1;PEI 100;PEI 1000;PEI 1120;PEI 12;PEI 18;PEI 2;PEI 300;PEI 400;PEI 6;PEI 600;PEI 700000;PEO 113V;PR 20;PR 20 (Release Agent);PR 8515;Poly 8;Polyaziridine;Polyethenimide;Polyimin P;Polymin 6;Polymin FL;Polymin G 100;Polymin G 15M;Polymin G 20;Polymin G 35;Polymin G 500;Polymin HM;Polymin HS;Polymin PR 9711;Polymin PR 971L;Polymin SKA;Polymin SNA;Polymin WF;Polymin Waterfree;Rewin CLE;Rhenocure DR;SN;SP 003;SP 006;SP 012;SP 012D;SP 018;SP 1050;SP 110;SP 200;SP 300;SP 400;SP 400 (Polyimine);SP 600;Sedipur CL 930;T 13A;TS 280;TS 280 (Crosslinking Agent);Titabond 185E;Titabond T 100;Toyobain 210K;Toyobine 210K;Tydex 12;UN 3082;UP 300;UP 300 (Polyamine);WF;XA 1007;XUS 19036.01
LEDER NCCN(CCNCCN(CCN(CCNCCN)CCN(CCN)CCN)CCNCCN)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polyethylenimine
Kvantitet 100 mL
InChI formel InChI=1S/C2H5N/c1-2-3-1/h3H,1-2H2