Läs mer
polygalakturonsyra,> 86 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11498360 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498360 5 g 5g
11408370 25 g 25g
11418370 100 g 100g
11428370 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11498360 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210271105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    771.16 SEK / 5g
    Save 38.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Kemiska identifierare
CAS 25990-10-7
Molekylformel (C6H8O6)n
Molekylvikt (g/mol) 194.14
MDL-nummer MFCD00131972
InChI-nyckel AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Synonym galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
PubChem CID 445929
ChEBI CHEBI:33885
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxioxan-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polygalacturonic acid
Namnnotering från Pectin
Färg Tan till vitt
Analysprocentintervall >86%
Kvantitet 5 g
Formel vikt (176)n; n=150 till 400
Procent renhet 88.7%
Fysisk form Kristallint pulver