Läs mer
Polygalakturonsyra, M.W. 25,000-50,000
Produktkod. 11396836
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11396836 100 g 100g
11386836 25 g 25g
11306846 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11396836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04206.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 25990-10-7 | (C6H8O6)n | 194,14 g/mol
Polygalakturonsyra är reagens som binder metalljoner och producerar geler som kan användas för produktion av biomolekyler. Det används för läkemedelsfrisättning eller för att immobilisera celler och enzymer. Polygalakturonsyra kan användas för att identifiera, differentiera och karakterisera växtcellväggsnedbrytande polygalakturonas(er) från svampar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25990-10-7
Molekylformel (C6H8O6)n
Molekylvikt (g/mol) 194.14
MDL-nummer MFCD00131972
InChI-nyckel AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Synonym galacturonan, alpha-d-galactopyranuronic acid, calcium pectate, sodium pectate, alpha-d-galacturonic acid, calcium polygalacturonate, pectate, d-galacturonan, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
PubChem CID 445929
ChEBI CHEBI:33885
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxioxan-2-karboxylsyra
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Polygalacturonic acid
Kvantitet 100 g
Optisk rotation +250° (c=1 i 0,1 N NaOH)
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 25 till 50 kd
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.