Läs mer
Polygalakturonsyra (teknisk kvalitet), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Polygalacturonic acid |
| CAS | 25990-10-7 |
| Molekylformel | (C6 H10 O7)n |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Galacturonic acid polymer |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4+,5-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | poly-(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-hexansyra |