Läs mer
Fisherbrand™ Polygon Magnetic Stirring Bars without Pivot Ring
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
20 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet, USP Klass VI Teflon™ PTFE lågfriktionsbeläggning; hållbar och inert
- Avbruten profil ger större yta och extra turbulens jämfört med den släta ytan på cylindriska stänger
- Pivotring hjälper till att minska friktion och pladder
- Autoklaveringsbar
- Tillverkad i registrerad ISO 9001:2008 anläggningar, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Omrörningsstång |
| Diameter (engelska) | 0,3125 tum. |
| Längd (engelska) | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Form | Polygon |